1-Adamantancarbonitril
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.21657.0005
8.21657.0005EA 0 EUR InStock
8.21657.0005
1-Adamantancarbonitril
1-Adamantancarbonitril
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 185…187 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00074731
CAS-Nummer: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge