2-Chlorbenzoylchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.21989.0250
8.21989.0250EA 65.4 EUR InStock
8.21989.0250
2-Chlorbenzoylchlorid zS, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 238
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000660
CAS-Nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -4 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Boiling Point 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 124 °C
Refractive Index 1.5718 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 600 °C
Viscosity kinematic 1.89 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge