Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 26.9 EUR InStock
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D-Gluconsäure


Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
MW: 196.16 g/mol
Siedepunkt: 674
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004240
CAS-Nummer: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04469
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge