Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methyl-2-hexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 27.2 EUR InStock
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Methyl-2-hexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-hexanon


Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge