Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
8.22098.0100EA 32.5 EUR InStock
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylstyrol (Isomerengemisch)


Formel: C₉H₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168066
CAS-Nummer: 25013-15-4
EINECS: 215-292-7
UN: 2618
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge