Ethyl-(S)-(-)-lactat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 27.8 EUR InStock
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
Ethyl-(S)-(-)-lactat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Siedepunkt: 154
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 53
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge