D(+)-Saccharoseoctaacetat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
8.22144.0250
8.22144.0250EA 51.6 EUR InStock
8.22144.0250
D(+)-Saccharoseoctaacetat zS, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharoseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678.6 g/mol
Melting Pt: 80…83 °C
Dichte: 1.257 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 82 - 87 °C
Molar Mass 678.59 g/mol
Boiling Point 250 °C (1.3 hPa)
Synonyms Octaacetylsucrose
Hill Formula C28H38O19
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge