Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22152.0100 8.22152.0250
8.22152.0100EA 56.3 EUR InStock
8.22152.0100 8.22152.0250
Tetrabutylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumiodid


Formel: C₁₆H₃₆IN
Melting Pt: 143…146 °C
Dichte: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011636
CAS-Nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge