Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tween® 80 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.22187.0500 8.22187.1000 8.22187.2500 8.22187.9050 8.22187.9010 8.22187.0050
8.22187.0500EA 38.21 EUR InStock
8.22187.0500 8.22187.1000 8.22187.2500 8.22187.9050 8.22187.9010 8.22187.0050
Tween® 80 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
  • pH value: 5 - 7 (50 g/L, H₂O, 20 °C)
  • Vapor pressure: <1.33 hPa (20 °C)
  • Viscosity kinematic: 300 - 500 mm2/s (25 °C)

Achtung! Bitte beachten: Store below +30 °C
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC.


Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Passes test
Saponification value 45 - 55
Hydroxyl vlaue 65 - 80
Density (d20 °C/4 °C) 1,060 - 1,090
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 180 °C
Viscosity kinematic 300 - 500 mm2/s (25 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge