Tween® 85 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22188.0500
8.22188.0500EA 65.1 EUR InStock
8.22188.0500
Tween® 85 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 85 (Polysorbat)
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779641
CAS-Nummer: 9005-70-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Vapor Pressure 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C DIN 51758
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..