Chrom(VI)oxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22266.0100 8.22266.1000 8.22266.9025
8.22266.0100EA 21.3 EUR InStock
8.22266.0100 8.22266.1000 8.22266.9025
Chrom(VI)oxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chrom(VI)oxid
Formel: CrO₃
MW: 99.99 g/mol
Melting Pt: 195
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8) II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula CrO₃
Molar Mass 99.99 g/mol
Density 2.7 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 197 °C
pH value  - 1 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 900 kg/m³
Solubility 1854 g/l (20 °C)
Storage class 5.1A Strongly oxidizing hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 45-46- 9-24/25-26-35-42/43-48/23-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge