Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
8.22290.0250EA 44.4 EUR InStock
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
2-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Naphthol


Formel: C₁₀H₈O
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 121,6 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 121.6 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 294.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (30 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge