Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Paracetamol zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
8.22325.0250EA 41.8 EUR InStock
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
Paracetamol zS, Sigma-Aldrich®
Paracetamol


Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 388
Melting Pt: 168
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 171 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 500 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.293 g/cm3 (21 °C)
pH 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 540 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge