Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzoesäuremethylester zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
8.22330.0100EA 27.3 EUR InStock
8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
Benzoesäuremethylester zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzoesäuremethylester


Formel: C₆H₅COOCH₃
Siedepunkt: 199,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008421
CAS-Nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.157 g/l (30 °C)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 8.6 - 20 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula C6H5COOCH3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge