(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.24449.0250
8.24449.0250EA 0 EUR InStock
8.24449.0250
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure
Formel: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
MDL Number: MFCD00062973
CAS-Nummer: 46022-05-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 177 - 180 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge