Cyclohexadienyliumiron(0)-tricarbonyl tetrafluoroborate zS
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.24504.0250
8.24504.0250EA 0 EUR InStock
8.24504.0250
Cyclohexadienyliumiron(0)-tricarbonyl tetrafluoroborate zS
Cyclohexadienyliumiron(0)tricarbonyl tetrafluoroborate
Formel: C₉H₇BF₄FeO₃
MW: 305.8 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013293
CAS-Nummer: 33678-01-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 305.8 g/mol
Melting point 300 °C
Storage temperature +15...+25 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge