N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 69.1 EUR InStock
8.40074.0010 8.40074.0050
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₂H₈ClNO
MW: 97.55 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012485
CAS-Nummer: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge