Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethylhexylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40088.0025 8.40088.0250
8.40088.0025EA 36 EUR InStock
8.40088.0025 8.40088.0250
2-Ethylhexylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylmethacrylat


Formel: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009494
CAS-Nummer: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge