Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butylzinnhydroxidoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40126.0010 8.40126.0100
8.40126.0010EA 42 EUR InStock
8.40126.0010 8.40126.0100
Butylzinnhydroxidoxid, Sigma-Aldrich®
Butylzinnhydroxidoxid


Formel: C₄H₁₀O₂Sn
MDL Number: MFCD00013927
CAS-Nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge