2'-Chloracetophenon zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.41072.0050
8.41072.0050EA 116 EUR InStock
8.41072.0050
2'-Chloracetophenon zS, Sigma-Aldrich®
2'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Siedepunkt: 227
Dichte: 1.189 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000560
CAS-Nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₈H₇ClO
Molar Mass 154.59 g/mol
Storage class 6.1B Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 22-36/37/38
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..