trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41088.0005
8.41088.0005EA 130 EUR InStock
8.41088.0005
trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220…221 °C
MDL Number: MFCD00001464
CAS-Nummer: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 220 - 221 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms trans-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge