3-Fluorphthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41139.0001
8.41139.0001EA 56.2 EUR InStock
8.41139.0001
3-Fluorphthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphthalsäure
Formel: C₈H₅FO₄
MDL Number: MFCD00039524
CAS-Nummer: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 184.12 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge