N-tert-Butyl-α-Phenylnitron zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41179.0001
8.41179.0001EA 122 EUR InStock
8.41179.0001
N-tert-Butyl-α-Phenylnitron zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-α-Phenylnitron
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008799
CAS-Nummer: 3376-24-7
EINECS: 222-168-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 71...73 °C
Molar Mass 177,24 g/mol
HS Code 2929 90 00
Storage temperature Store below +15 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥71 °C
Melting range (upper value) ≤73 °C
Identity (IR) passes test
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge