Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Serin 99 zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.41235.0100
8.41235.0100EA 86.7 EUR InStock
8.41235.0100
DL-Serin 99 zS, Sigma-Aldrich®
DL-Serin


Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 395
Melting Pt: 243…244 °C
Dichte: 1.543 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% min
Identification (IR-spectrum) Conforms
Melting range, beginning 235°C min
Melting range, end 240°C max

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge