α,α,α-Trifluor-p-kresol zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 50 EUR InStock
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluor-p-kresol zS, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 185
Melting Pt: 45…47 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge