Pentafluorbenzoylchlorid ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 79.8 EUR InStock
8.41331.0005 8.41331.0025
Pentafluorbenzoylchlorid ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇ClF₅O
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000657
CAS-Nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge