Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4'-Chloracetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 74.9 EUR InStock
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloracetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Chloracetanilid


Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Siedepunkt: 333
Melting Pt: 179…180 °C
Dichte: 1.385 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..