6-Methoxysalicylaldehyd
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.41484.0001
8.41484.0001EA 0 EUR InStock
8.41484.0001
6-Methoxysalicylaldehyd
6-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151830
CAS-Nummer: 700-44-7
EINECS: 211-844-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge