Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Ethinylcyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41522.0100
8.41522.0100EA 59.4 EUR InStock
8.41522.0100
1-Ethinylcyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Ethinylcyclohexanol


Formel: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 180
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003858
CAS-Nummer: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.976 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge