5-Brom-2-fluortoluol
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
8.41631.0005
8.41631.0005EA 0 EUR InStock
8.41631.0005
5-Brom-2-fluortoluol
5-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (66.7 hPa)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000343
CAS-Nummer: 51437-00-4
EINECS: 257-202-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge