Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(I)cyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 36.8 EUR InStock
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Kupfer(I)cyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)cyanid


Formel: CCuN
Melting Pt: 474 °C
Dichte: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010975
CAS-Nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge