tert-Butylethylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 48.2 EUR InStock
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
tert-Butylethylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylethylether
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge