2-(4-Toluoyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.42258.0025
8.42258.0025EA 58.8 EUR InStock
8.42258.0025
2-(4-Toluoyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-(4-Toluoyl)benzoesäure
Formel: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020287
CAS-Nummer: 85-55-2
EINECS: 201-614-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 133 - 137 °C
Molar Mass 240.26 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge