Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Nitrophenylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43075.0025
8.43075.0025EA 142 EUR InStock
8.43075.0025
4-Nitrophenylacetat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylacetat


Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Melting Pt: 76…79 °C
MDL Number: MFCD00007326
CAS-Nummer: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.53 g/l (25 °C)
Melting Point 77 - 79 °C
Molar Mass 181.15 g/mol
Flash Point 110 °C
Hill Formula C8H7NO4

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge