Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
8.43877.0250EA 47.2 EUR InStock
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrafluoroborate


Formel: BF₄Na
MW: 109.79 g/mol
Melting Pt: 384
Dichte: ∼2.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003515
CAS-Nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08761
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge