[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 124 EUR InStock
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure)
Formel: C₇H₁₄O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044098
CAS-Nummer: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge