Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-Glucoronic acid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43961.0010 8.43961.0025
8.43961.0010EA 98.9 EUR InStock
8.43961.0010 8.43961.0025
D-Glucoronic acid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid


Formel: C₆H₁₀O₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00166981
CAS-Nummer: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble at 20 °C
Melting Point 160...164 °C
Hill Formula C6H10O7
Molar Mass 194,14 g/mol
HS Code 2932 99 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge