1,1-Dichlorethylen stabilisiert, Msynth® plus
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
8.45033.9999
8.45033.9999EA 0 EUR InStock
8.45033.9999
1,1-Dichlorethylen stabilisiert, Msynth® plus
1,1-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –122 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –25 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011653
CAS-Nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (25 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 96.94 g/mol
Boiling Point 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 665 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.4254 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 8.4 - 16.5 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge