p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
80012
80012.EA 118 EUR InStock
80012.
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
DPX is a positively charged quencher that is often used with ANTS (90010) to study membrane fusion or permeability.
  • Off-white solid soluble in water
  • Store desiccated at 4°C
Formel: C₁₈H₁₈Br₂N₂
MW: 422.16 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043749
CAS-Nummer: 14208-10-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746526d13034a255b48f8e54e2f92072eaf153e2&vid=746526d13034a255b48f8e54e2f92072eaf153e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..