Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

8077.2500EA 120.97 EUR InStock
8077.2500 8077.1000 8077.9025 8077.5000 8077.9200
Toluol ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toluol


Formel: C₆H₅CH₃
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Benzene max. 0.1 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge