Lab markers
Lieferant: MICRONOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PEN-40 PEN-40IR
811-0177EA 113 EUR InStock
811-0177 811-0178
Lab markers
Schreibstifte Labormarker
Die Permanentmarkierstifte für das Labor zeichnen sich durch eine Tinte aus, die eine Beschriftung von kalten und nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln oder Einweg-Laborprodukten ermöglicht. Die Beschriftung schmiert nicht auf wiederverwendbaren Laborartikeln aus Glas, Metall oder Porzellan, kann aber abgerieben werden.
  • Feine Spitze, schwarze Tinte
  • Permanent auf den meisten Oberflächen
  • Alkoholbeständig
  • Schnell trocknend
  • Gammabestrahlt erhältlich
Materials of construction: High-density poly barrel. Permanent, quick drying, alcohol- resistant black ink.
Chemical compatibility: Holds up to wipedown with IPA, bleach, and phenols. Integrity of printed barrel will be compromised with thinners and strong solvents.
Achtung! Bitte beachten: Markers cannot be used with Ethanol or other alcohols.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge