Reinraum-Permanentmarker, Sharpie®
Lieferant: MICRONOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PEN-27IR PEN-26IR PEN-22IRDB PEN-23IRDB PEN-20IRDB
811-0176EA 219 EUR InStock
811-0176 811-0175 811-0198 811-0199 811-0197
Reinraum-Permanentmarker, Sharpie®
Schreibstifte Reinraumstifte
Der branchentypische, originale Permanent- und Feinstrichmarker in Stiftform.
  • Schreibt und bleibt wischfest auf den meisten Oberflächen
  • Farbechte und wasserbeständige Tinte, ungiftige, alkoholbasierte Tintenformel
  • Schnelltrocknend
Sharpie® fine point markers write on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal, or porcelain labware but can be scrubbed off. Sterile items are gamma irradiated and suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
Verpackung: Doppelt verpackt und gammabestrahlt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge