Elektro-Diamantschreiber, EDS 20
Lieferant: MEDITE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01-2000-00 46-4020-00 46-4030-00
811-0210EA 689 EUR InStock
811-0210 811-0222 811-0223
Elektro-Diamantschreiber, EDS 20
Schreibstifte Stylusstifte und Schreiber
Zum Beschriften von Objektträgern und zum Markieren, Kennzeichnen oder Gravieren von Metall oder Kunststoff. Bringt man den Schreiber mit der Hand in Schreibstellung, schaltet sich der Motor selbsttätig ein und nach dem Zurücklegen in die Horizontale auch wieder aus. In Schreibstellung rotiert die Schreibspitze mit hoher Geschwindigkeit, wodurch ein müheloses 'Gravieren' möglich ist. Gewicht ca. 100 g, Fingermulden-Ø ca. 15 mm.
  • Die Spitzen sind leicht und ohne Werkzeug auswechselbar
  • Die Beschriftung wird so tief eingraviert, dass sie praktisch unbegrenzt haltbar ist
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge