Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Refill leads, TK 9071

Lieferant: THEODOR KIHLER BURO EINRICHTUN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

127100
811-2223EA 18.7 EUR InStock
811-2223
Refill leads, TK 9071
Schreibstifte Bleiminen und Radiergummis
The TK 9071 leads which are used for refilling FC clutch pencils, are ideal for use in writing, drawing and sketching.

  • Break resistant and exceptionally smooth
  • Intense black, blue printable and easily erasable
  • Available in 14 grades of hardness: 6B - 6H
  • Fits TK 9400, TK 9500 and TK 4600 clutch pencils

Diameter: 2 mm

Length: 130 mm

Verpackung: 10 leads of one grade per container.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge