Polyethylenglycol 4.000, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81292-1G
81292-1GEA 226 EUR InStock
81292-1G
Polyethylenglycol 4.000, Supelco®
Polyethylenglycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…58 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 250
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb6a21d191111052817b3710eb942d912a54136&vid=aeb6a21d191111052817b3710eb942d912a54136&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge