Etiketten, Polyolefin, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 84.5 EUR InStock
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etiketten, Polyolefin, Nalgene®
Etiketten
Diese druckempfindlichen Polyolefin-Etiketten von Nalgene™ können mit Fotokopierern, Laserdruckern und Tintenstrahldruckern verwendet werden. Sie lassen sich mit einer Vielzahl von Tinten beschreiben, einschließlich der Tinten von Kopierern, Markern, Kugelschreibern, Gelschreibern und technischen Markern (spezielle Tinten bitte vor Gebrauch auf ihre Eignung testen); nicht mit Bleistift beschreibbar.
  • Einsetzbar bis −29 °C
  • Unempfindlich gegenüber UV-Licht, Schimmel, Chemikalien und Schmutz; kein Verfärben, Brüchigwerden oder Reißen
  • Ideal für die Etikettierung von Objektträgern - selbstklebende Rückseite haftet gut an allen Kunststoff-, Glas- oder Metall-Oberflächen
  • Mit den meisten Laborreagenzien kompatibel; Lösungsmittel können jedoch den Kleber auflösen
  • Autoklavierbar
Formatiert für die einfache Einrichtung in Textverarbeitungsprogrammen; Anleitungen liegen jeder Packung bei.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge