Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Lieferant: 3M MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M1322-24 M1322-18 1322-12
489-0107EA 27 EUR InStock
489-0107 817-0118 MMME1322-12
Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Sterilisationsindikatoren
Versiegelt Verpackungen sicher und gibt eine sichtbare Bestätigung, dass die Verpackung dem Dampfsterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
  • Nicht aus Naturkautschuk-Latex hergestellt
  • Zuverlässiges, hochwertiges Klebemittel
  • Kein schädlicher Abfall durch die Verwendung von bleifreier Tinte
  • Dehnbare Rückseite minimiert das Ablösen des Bandes während der Sterilisation
  • Kann beschriftet oder mit vorgedruckten Etiketten versehen werden
Comply™ Indikatorbänder versiegeln Verpackung sicher und ermöglichen es gleichzeitig den ZSVA- und OP-Mitarbeitern auf den ersten Blick zu erkennen, ob die Verpackungen dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurden. Die in diagonalen Streifen aufgedruckte, chemische Indikatortinte ändert ihre Farbe oder wird dunkler, wenn sie dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wird.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge