Klebebandabroller, für eine Rolle
Lieferant: ULTRATAPE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
UT922
817-0309EA 330 EUR InStock
817-0309
Klebebandabroller, für eine Rolle
Klebeband-Abroller
Der Ultratape-Klebebandabroller für eine Rolle ist für eine bis zu 50,8 mm breite Rolle mit 201,2 Metern Länge vorgesehen. Der Abroller wird mit einem 76 mm breiten Rollenhalter aus Kunststoff geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge