Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DYMO-kompatible Kryo-Etiketten

Lieferant: GA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EC1F-072WH EC1F-076WH EC1F-081WH ED1F-010WH ED1F-020WH ED1F-030WH ED1F-040WH ED1F-050WH ED1F-060WH ED1F-070WH ED1F-071WH ED1F-073WH ED1F-075WH ED1F-079WH ED1F-080WH ED1F-082WH ED1F-083WH EF1F-010BL EF1F-010GA EF1F-010OR EF1F-010PI EF1F-010RE EF1F-010YE EF1F-020BL EF1F-020GA EF1F-020OR EF1F-020RE EF1F-020YE EF1F-030BL EF1F-030GA EF1F-030OR EF1F-030RE EF1F-030YE EF1F-040BL EF1F-040GA EF1F-040RE EF1F-050BL EF1F-050GA EF1F-050OR EF1F-050RE EF1F-050YE EF1F-070GR EF1F-073RE EF1F-075BL EF1F-075GA EF1F-075OR EF1F-075RE EF1F-075YE EF1F-076BL EF1F-076GA EF1F-076OR EF1F-076PI EF1F-076RE EF1F-076YE EF1F-083OR
817-0454EA 72.5 EUR InStock
817-0454 GAINEC1F-076WH 817-0455 817-0456 817-0457 817-0458 817-0459 817-0460 817-0461 817-0462 817-0463 817-0464 817-0465 817-0466 817-0467 817-0468 817-0469 GAINEF1F-010BL GAINEF1F-010GA GAINEF1F-010OR GAINEF1F-010PI GAINEF1F-010RE GAINEF1F-010YE GAINEF1F-020BL GAINEF1F-020GA GAINEF1F-020OR GAINEF1F-020RE GAINEF1F-020YE GAINEF1F-030BL GAINEF1F-030GA GAINEF1F-030OR GAINEF1F-030RE GAINEF1F-030YE GAINEF1F-040BL GAINEF1F-040GA GAINEF1F-040RE GAINEF1F-050BL GAINEF1F-050GA GAINEF1F-050OR GAINEF1F-050RE GAINEF1F-050YE GAINEF1F-070GR GAINEF1F-073RE GAINEF1F-075BL GAINEF1F-075GA GAINEF1F-075OR GAINEF1F-075RE GAINEF1F-075YE GAINEF1F-076BL GAINEF1F-076GA GAINEF1F-076OR GAINEF1F-076PI GAINEF1F-076RE GAINEF1F-076YE GAINEF1F-083OR
DYMO-kompatible Kryo-Etiketten
Etiketten
DYMO-kompatible Direkt-Thermo-Kryo-Etiketten mit permanenter Klebeseite.

  • Temperaturbereich: ‒196 bis +70 °C (‒321 bis +158 °F)
  • Kompatibel mit allen DYMO-Etikettenschreibern (außer den Modellen 550, 550Turbo und 5XL)
  • Widersteht extremen kryogenen Temperaturen (–196 °C in flüssigem und dampfförmigem Stickstoff)
  • Ideal zur Identifizierung von 0,5 bis 5 ml Fläschchen und Röhrchen

DYMO-kompatible Kryo-Etiketten sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und eignen sich perfekt zur Kennzeichnung von Kryofläschchen und Mikroröhrchen mit 0,5 bis 5 ml, Fläschchenverschlüssen/-deckeln, Kryo-/Gefrierboxen sowie Mikrotiterplatten, Petrischalen usw Zellkulturplatten.

Diese kryogenen Etiketten sind für die kurz- und langfristige Kryokonservierung in Ultratiefkühlschränken (‒80 °C/‒112 °F) sowie für Flüssig- und Dampfphasen-Flüssigstickstoff (‒196 °C/‒321 °F) und Transport auf Trockeneis konzipiert. Sie halten außerdem Temperaturen von bis zu 70 °C (158 °F) für verschiedene Anwendungen im gesamten Labor stand, einschließlich der Verwendung in Inkubatoren.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge