Schreiber für feuchten Untergrund, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F133820000
817-1135EA 91.1 EUR InStock
817-1135
Schreiber für feuchten Untergrund, SP Bel-Art
Schreibstifte Tintenschreiber
Er kann zum Korrigieren und Beschriften von nassen Etiketten verwendet werden, die im Wasserbad, in flüssigem Stickstoff oder im Gefrierschrank bei 0 °C aufbewahrt wurden. Kann auch auf trockenem Papier wie ein herkömmlicher Kugelschreiber verwendet werden.
  • Schreibt klar und deutlich auch auf feuchtem Untergrund
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge